Cuivre ≥99.5% (base métaux), en poudre -150 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10160.22EA 57.3 EUR InStock
10160.22 10160.36 10160.A3
Cuivre ≥99.5% (base métaux), en poudre -150 mesh
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité