Cuivre ≥99.9% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
13380.CU 13380.CV
13380.CUEA 79.7 EUR InStock
13380.CU 13380.CV
Cuivre ≥99.9% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Cuivre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈45.5g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité