Cuivre ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic® sans oxygène, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
36395.GBEA 538 EUR InStock
36395.GB 36395.FI
Cuivre ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic® sans oxygène, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité