Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: Brand
115510 115515 115520
BRND115510EA 140 EUR InStock
BRND115510 BRND115515 BRND115520
Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
Racks, made of PTFE.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Non stick surfaces for easy cleaning
Robust and inert to virtually all chemical reagents with very good thermal resistance. Suitable for use in cryogenics, freezers, ovens.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité