Funnels for vacuum filtration
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4203 4204
516-7579EA 300 EUR InStock
516-7579 516-7580
Funnels for vacuum filtration
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Polysulfone, transparent.
  • Transparent funnels with graduations permit easy visual measurement
  • Less expensive than stainless steel and more durable than glass
  • Changing filters is easy
  • Twist-lock coupling minimises filter tearing
Ideal for liquid clarification, vacuum filtration, and scintillation counting studies.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité