Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec capillaire latéral
Fournisseur: Brand
73714 73719 73724 73729
BRND73714EA 47.2 EUR InStock
BRND73714 BRND73719 BRND73724 BRND73729
Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec capillaire latéral
Ballons Fioles à vide
Verre borosilicaté 3.3.
  • Forme d'Erlenmeyer
  • Embout rodé pour s'adapter aux tuyaux à vide de 15 à 18 mm de diamètre extérieur (par ex., 6×5 ou 8×5 mm)
  • Conforme aux réglementations relatives à la « Sécurité des équipements et des produits »
Pour utilisation sous vide. Les flacons de filtration avec capillaire latéral facilitent le travail des laboratoires de préparation et d'analyse, et sont également associés à un risque d'accident réduit.
Certifications: DIN 12476 et ISO 6556
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité