Entonnoirs de filtration
Fournisseur: Brand
464003 464004 464713 464714 465423 465424 466133 466134
BRND464003EA 64.5 EUR InStock
BRND464003 BRND464004 BRND464713 BRND464714 BRND465423 BRND465424 BRND466133 BRND466134
Entonnoirs de filtration
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Avec disque filtrant en verre fritté intégré.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité