Cuivre ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -100/+325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42623.22 42623.36 42623.A3
42623.22EA 67.4 EUR InStock
42623.22 42623.36 42623.A3
Cuivre ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -100/+325 mesh
Cuivre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité