Cuivre ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique APS 10 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42689.18EA 42 EUR InStock
42689.18 42689.30
Cuivre ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique APS 10 µm
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité