Cuivre, toile métallique 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
42777.GTEA 42.7 EUR InStock
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
Cuivre, toile métallique 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Cuivre
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Filtration, electrodes
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité