Cuivre ≥99% (base métaux), en paillettes -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45073.30 45073.A1
45073.30EA 130 EUR InStock
45073.30 45073.A1
Cuivre ≥99% (base métaux), en paillettes -325 mesh
Cuivre
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu Formula Weight: 63.55 Physical Form: Flake, average thickness 1-2 microns Density: 8.94 Melting Point: 1083° Boiling Point: 2562° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2562 °C
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité