Cuivre, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02700.0250EA 114 EUR InStock
1.02700.0250
Cuivre, Supelco®
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 2580 °C (1013 hPa)
Density 8.96 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité