Zinc, granuleux 20 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
222601000 222605000 222600025
ACRO222601000EA 25.4 EUR InStock
ACRO222601000 ACRO222605000 ACRO222600025
Zinc, granuleux 20 mesh
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
ONU: 1436
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 20 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité