Zinc ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10435.H2EA 159 EUR InStock
10435.H2 10435.G6
Zinc ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Zinc
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité