Zinc ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10760.18 10760.30 10760.A1
10760.18EA 217 EUR InStock
10760.18 10760.30 10760.A1
Zinc ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Zinc
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité