Zinc ≥99.9985% (base métaux), tiges, Ø 7 mm (0.3 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11471.DMEA 473 EUR InStock
11471.DM 11471.HR
Zinc ≥99.9985% (base métaux), tiges, Ø 7 mm (0.3 in)
Zinc
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité