Zinc ≥99.994% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11912.FI 11912.GH 11912.HG
11912.FIEA 118 EUR InStock
11912.FI 11912.GH 11912.HG
Zinc ≥99.994% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Zinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité