Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Fournisseur: Kimberly-Clark
Kimtech™ M6
113-0346EA 197 EUR InStock
113-0346
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Masques Masques pour salles propres
Ce masque offre une protection de base contre les particules grossières dans les salles propres d'entrée de gamme. Il ne contient aucun filtre.
  • Double épaisseur
  • Revêtement intérieur en tissu BiCoSof™ pour un confort accru
  • Attaches UltraSonic
Pour salles propres de classe 1000, ISO 6 et M4.5.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité