Magnetic stirring bars, PTFE, star-shaped, Spinstar®
Fournisseur: Brand
137810 137812 137815 137817 137820 137822 137826
BRND137810EA 52 EUR InStock
BRND137810 BRND137812 BRND137815 BRND137817 BRND137820 BRND137822 BRND137826
Magnetic stirring bars, PTFE, star-shaped, Spinstar®
Agitateurs Barreaux magnétiques
Triangular shaped PTFE magnetic stirring bars.
  • Ideal for dissolving solids and mixing sediments due to scraping action
  • Angular surface creates high turbulence even at low speeds
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité