Barreaux d'agitation magnétiques, PTFE, octogonaux, avec anneau central
Fournisseur: Brand
137607 137608 137610 137612 137615 137617 137618 137620 137622 137625
BRND137607EA 48.7 EUR InStock
BRND137607 BRND137608 BRND137610 BRND137612 BRND137615 BRND137617 BRND137618 BRND137620 BRND137622 BRND137625
Barreaux d'agitation magnétiques, PTFE, octogonaux, avec anneau central
Agitateurs Barreaux magnétiques
These octagonal shaped PTFE magnetic stirrer bars are ideal for vessels with slightly uneven bottoms. The angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Designed with pivot ring structure which reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité