Bonbonnes, avec brides sanitaires, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2640-0020 2640-0050 2640-0130
NALG2640-0020EA 743 EUR InStock
NALG2640-0020 NALG2640-0050 NALG2640-0130
Bonbonnes, avec brides sanitaires, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
Made of PP, translucent.
  • Graduated to contain in liters and gallons
  • With thermoplastic elastomer gasket
  • Molded-in handles
  • Excellent chemical and temperature resistance
Use the autoclavable PP Carboys with 1,5" sanitary flanges as dispensing ports or with secure hookup for supply reservoirs to systems such as fermentors or chromatography columns.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité