Plaques de 96 puits, BRANDplates®
Fournisseur: Brand
782305 782301 782300 782306
732-1466EA 521 EUR InStock
732-1466 732-1465 732-1464 732-1467
Plaques de 96 puits, BRANDplates®
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS transparents. Les barrettes de plaques de 96 puits BRANDplates® disposent de caractéristiques optiques idéales et sont fabriquées conformément aux normes ANSI et SLAS. Elles offrent une grande flexibilité de telle sorte que seuls les puits nécessaires doivent être utilisés. Compatibles avec n'importe quelle application, les barrettes de plaques sont disponibles avec ou sans grille, dans des versions avec capacité de liaison importante ou moyenne.
immunoGrade™: Surface with high-binding capacity, optimised for the immobilisation of IgG and molecules with hydrophobic and hydrophilic regions.
pureGrade™: Non treated surface with medium-binding capacity, somewhat more hydrophobic than immunoGrade™.
Barrettes de plaques sans grille: 12 barrettes de 8 puits à fond plat. Les barrettes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérées. Les barrettes sont indivisibles.
Barrettes de plaques avec grille: 12 barrettes de 8 puits à fond plat, divisibles. Les barrettes individuelles peuvent être retirées de la plaque et peuvent être réinsérées. Les barrettes sont divisibles en 8 récipients individuels et peuvent être insérées individuellement dans la grille du cadre.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité