Zinc ≥97%, en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13310.22 L13310.36 L13310.0E
L13310.22EA 30.9 EUR InStock
L13310.22 L13310.36 L13310.0E
Zinc ≥97%, en poudre -100 mesh
Zinc
Purity: 97+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Density: 7.13 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 420° Boiling Point: 907° UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 907 °C
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7.13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
ONU: 1436
ADR: 4.3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité