Chrome ≥99.2% (base métaux), pièces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00472.22EA 111 EUR InStock
00472.22 00472.36
Chrome ≥99.2% (base métaux), pièces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Chrome
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Point d'ébullition: 2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1840 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
Merck Index: 12,02288
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité