Chrome ≥99.999% (base métaux), en grenailles -4/+7 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
42926.18 42926.30 42926.A1
42926.18EA 268 EUR InStock
42926.18 42926.30 42926.A1
Chrome ≥99.999% (base métaux), en grenailles -4/+7 mesh
Chrome
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Point d'ébullition: 2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1840 °C
Densité: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité