Chrome ≥99.99% (base métaux), en poudre -60 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
44556.22 44556.36
44556.22EA 151 EUR InStock
44556.22 44556.36
Chrome ≥99.99% (base métaux), en poudre -60 mesh
Chrome
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité