Rhénium ≥99.97% (base métaux), tiges, Ø 4.7 - 5.0 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
00270.BXEA 328 EUR InStock
00270.BX
Rhénium ≥99.97% (base métaux), tiges, Ø 4.7 - 5.0 mm
Rhénium
Formule: Re
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 5630 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3180 °C
Densité: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité