Rhénium ≥99.97% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10309.FF 10309.FI
10309.FFEA 296 EUR InStock
10309.FF 10309.FI
Rhénium ≥99.97% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Rhénium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈3.29g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formule: Re
Point d'ébullition: 5630 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3180 °C
Densité: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité