Rhénium ≥99.997% (base métaux), en poudre, Puratronic® -22 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10673.03 10673.06
10673.03EA 115 EUR InStock
10673.03 10673.06
Rhénium ≥99.997% (base métaux), en poudre, Puratronic® -22 mesh
Rhénium
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-15-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011195
Formule: Re
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité