Osmium 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
385160010 385160050
ACRO385160010EA 174 EUR InStock
ACRO385160010 ACRO385160050
Osmium 99.9% (sur base traces de métaux)
Osmium
Formule: Os
MW: 190,23 g/mol
Point d'ébullition: 5027 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 3045 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011147
Numéro CAS: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité