Multimètre, portatif, SevenGo Duo pro™ SG98
Fournisseur: Mettler - Toledo
51302664 51302662 51302663 51302661
665-0239EA 3490 EUR InStock
665-0239 665-0237 665-0238 664-0164
Multimètre, portatif, SevenGo Duo pro™ SG98
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Appareil de mesure portable à double canal pour la détermination en parallèle du pH, des mV, des mV relatifs ou des concentrations en ions et en oxygène dissous (technologie RDO® optique). Idéal pour les analyses spéciales, particulièrement dans les secteurs de l'environnement, de la chimie et de l'agro-alimentaire.
  • Fonctionnement convivial et intuitif, grâce à une navigation dans les menus disponible en 10 langues et à un écran rétroéclairé
  • Transmission des données rapide grâce à une interface de communication infrarouge sans fil
  • Gestion moderne des données pour 500 enregistrements BPL avec date/heure, ID du capteur et numéro de série, ID de l'utilisateur et de l'échantillon
  • Compensation automatique ou manuelle de pression de l'air, pour des résultats fiables
  • Capteur optique d'oxygène reposant sur la technologie RDO® ; système « Intelligent Sensor Management » (ISM®) fiable
  • Boîtier solide et étanche (IP 67)
Electrode Kit with SG9 includes InLab® OptiOx™ probe (IP 67, 1,8 m cable); Electrode Kit with SG98 also includes InLab® Expert Pro ISM®.
Field Kit with SG9 includes InLab® OptiOx™ probe (IP 67, 1,8 m or 5 m cable), compact field case, rubber holster and OptiOx™ protective guard; Field Kit with SG98 also includes InLab® Expert Pro ISM®.
Information de livraison: L'appareil de mesure seul est fourni sans sonde.
Le kit d'électrodes comprend l'électrode de pH combinée InLab® Expert Pro-ISM et le capteur optique d'oxygène dissous InLab® OptiOx (tous deux IP 67, câble de 1,8 m).
Les kits de terrain comprennent l'électrode de pH combinée InLab® Expert Pro-ISM et le capteur optique d'oxygène dissous InLab® OptiOx (tous deux IP 67, câble de 1,8 m ou de 5 m), une protection OptiOx, un étui en caoutchouc, des sachets d'étalonnage, des flacons d'échantillonnage et un étui de terrain compact.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité