Osmium ≥99.8% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12446.03 12446.06
12446.03EA 180 EUR InStock
12446.03 12446.06
Osmium ≥99.8% (base métaux), en poudre -200 mesh
Osmium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-04-2 Odour: Strong UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011147
Formule: Os
MW: 190,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011147
Numéro CAS: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité