Osmium ≥99.95% (base métaux), en poudre -20 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39998.06EA 789 EUR InStock
39998.06 39998.03
Osmium ≥99.95% (base métaux), en poudre -20 mesh
Osmium
Formule: Os
MW: 190,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011147
Numéro CAS: 7440-04-2
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité