Microplaques PCR pour Roche® LightCycler® 480
Fournisseur: Brand
732-1463EA 375 EUR InStock
732-1463 732-1462 731-0164 731-0439
Microplaques PCR pour Roche® LightCycler® 480
Microplaques Plaques PCR
PP, blanc. Disponibles aux formats 96 puits en profil bas et 384 puits. Les deux plaques sont compatibles avec de nombreux thermocycleurs, mais elles conviennent parfaitement à une utilisation dans le Roche® LightCycler® 480.
  • Couleur uniforme avec du dioxyde de titane (TiO₂)
  • Surfaces lisses pour une réflexion optimale des signaux de fluorescence
  • Épaisseurs de paroi très fines permettant un transfert thermique optimal et des temps de cycle courts
  • Les plaques de 96 puits ont un codage alphanumérique noir, sans repère additionnel sur le coin coupé
  • Exempts d'ADN, de RNase et de DNase
  • Autoclavables à 121 °C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
*adaptées pour les pipettes multicanaux et les systèmes robotisés.
Informations de commande: ces plaques sont également disponibles avec code-barres. Veuillez contacter votre agence Avantor pour plus d'informations.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité