Microplaques en polypropylène, 96 et 384 puits
Fournisseur: Eppendorf
737-0237EA 1604 EUR InStock
737-0237
Microplaques en polypropylène, 96 et 384 puits
Microplaques Microplaques HTS
Ces microplaques en polypropylène comportent un étiquetage alphanumérique haute transparence facile à lire, ce qui rend l'identification de la plaque appropriée ou d'un puits spécifique rapide, facile et plus sûre. Les versions en noir et blanc sont disponibles pour la détection par fluorescence et par luminescence, offrant un excellent rapport signal/bruit pour une meilleure sensibilité.
  • Une transparence optimale pour une meilleure visibilité des échantillons
  • Matrice OptiTrack® pour une identification simple et rapide des puits
  • g-safe® pour une centrifugation plus rapide jusqu'à 6000×g
  • Conception intelligente pour une récupération optimale des échantillons avec rebord surélevé pour une étanchéité efficace
  • Haute résistance chimique
Toutes les microplaques Eppendorf sont fabriquées dans des conditions de salle propre certifiées ISO. Elles sont disponibles dans les niveaux de pureté PCR clean (exemptes d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs PCR) ou stériles. Chaque lot est testé et certifié individuellement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité