L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flessen, smalle hals, rond, LDPE, Boston-type, met schroefdop, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312003-0001 312003-0002 312003-0004 312003-0008 312003-0016 312003-0032
NALG312003-0001EA 1090 EUR InStock
NALG312003-0001 NALG312003-0002 NALG312003-0004 NALG312003-0008 NALG312003-0016 NALG312003-0032
Flessen, smalle hals, rond, LDPE, Boston-type, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Boston round narrow-mouth LDPE bottles with closure, constructed from natural low-density polyethylene.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Well suited for trace analysis
  • More flexible and impact resistant than HDPE bottles, leakproof
  • Non sterile
Ideaal voor het opslaan en verzenden van vloeistoffen.
Uniform walls that resist splitting and puncturing. Leakproof when used with Nalgene closures.
Certifications: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR17More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité