Ultrafiltration membrane filters, Hydrosart®
Fournisseur: Sartorius
14429-47-D 14439-47-D 14459-47-D 14429-25-D 14439-25-D 14459-25-D 14429-44-D 14429-63-D 14439-63-D 14459-63-D 14429-76-D 14439-76-D 14459-76-D
SART14429-47-DEA 159 EUR InStock
SART14429-47-D SART14439-47-D SART14459-47-D SART14429-25-D SART14439-25-D SART14459-25-D SART14429-44-D SART14429-63-D SART14439-63-D SART14459-63-D SART14429-76-D SART14439-76-D SART14459-76-D
Ultrafiltration membrane filters, Hydrosart®
Filtres Filtres à membrane
These membranes are highly hydrophilic and are often preferred for their high protein recovery when processing very dilute solutions.
  • Resistance to autoclaving
  • Ease of cleaning and extended chemical resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité