Sources de lumière froide, KL 1600 LED et KL 2500 LED
Fournisseur: SCHOTT Fibre Optics
SCOC150600-SETEUEA 1150 EUR InStock
SCOC150600-SETEU 631-1037 SCOC150600-SETUK SCOC150600-SETCH 631-1032 631-1031 631-1030
Sources de lumière froide, KL 1600 LED et KL 2500 LED
Éclairages Sources de lumière froide
Ces sources de lumière froide pour les guides lumineux écologiques PURAVIS® sont alimentées par un module LED multiple. Elles offrent un éclairage puissant répondant aux exigences de tous les stéréomicroscopes pour éclairer tout type d'objets dans le cadre d'applications industrielles et des sciences de la vie.
  • Haute intensité sur de petites zones de travail
  • Lumière ajustable en continu de 0 à 100 %
  • Poignée intégrée et poids pour une bonne stabilité
  • Glissière à filtre sur deux positions: le filtre reste en place, même lorsqu'il n'est pas utilisé
KL1600 LED: Une source de lumière froide standard avec une luminosité de 680 lm est équivalente à une lampe halogène de 150 W. Grâce à sa conception compacte, le KL 1600 LED peut être placé à proximité du microscope. Gradation continue.
KL2500 LED: La source de lumière froide avancée avec une luminosité de 1100 lm est équivalente à une lampe halogène de 250 W. Contrôlable par port USB. Intensité avec gradation extra fine à trois sensibilités – Réglage fin, standard et grossier. Fonction d'obturation électronique. Écran LCD qui indique la réglage de la luminosité, le mode de fonctionnement ou un code d'erreur. Système d'éclairage puissant répondant aux exigences de la technologie de pointe, des microscopes stéréo haut de gamme.
Informations de commande: Sans aucun guide de lumière. Les cordons d'alimentation doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité