Glycérol ≥86-88% (p/p) pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
295600010 295600025 295602500 295600100
ACRO295600010EA 101 EUR InStock
ACRO295600010 ACRO295600025 ACRO295602500 ACRO295600100
Glycérol ≥86-88% (p/p) pour analyses
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.227 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Titration Iodometric 86.0 to 88.0 %
Water 12.0 to 14.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.005 %
Density (20/4°C) 1.224 to 1.232 g/ml
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.002 %
Free alkali (NH3) ≤0.0005 %
Reducing substances ≤0.003 %
Fatty acid esters ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité