Glycérol solution 86-89% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
49782-1L 49782-5L
49782-1LEA 135 EUR InStock
49782-1L 49782-5L
Glycérol solution 86-89% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Glycérol
Beilstein Number: 635685
RTECS Number: 200-289-5
UNSPSC Code: MA8050000
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 85.5 - 89.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.453 - 1.457
Sulfated ash Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) 11 - 14 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Cobalt (Co) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 20 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 20 ppm
Nickel (Ni) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 1 ppm
Zinc (Zn) Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Aldehydes (as HCHO) Max. 0.001 %
Fatty acid ester Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité