1,3-Dichloro-2-butène mélange cis- et trans 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L20334.06 L20334.14
L20334.06EA 31.7 EUR InStock
L20334.06 L20334.14
1,3-Dichloro-2-butène mélange cis- et trans 98% stabilisé
1,3-Dichloro-2-butène
Purity: 98% CAS No.: 926-57-8 Molecular Formula: C4H6Cl2 Formula Weight: 125.00 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4730 Boiling Point: 125-129° Beilstein Reference: 906754 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000861
Formule: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Point d'ébullition: 125…129 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 1.161
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000861
Numéro CAS: 926-57-8
EINECS: 213-138-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité