1,3-Dichloropropène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12490000EA 0 EUR InStock
EHERC12490000
1,3-Dichloropropène
1,3-Dichloropropène
Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83,9 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (0 °C)
Numéro CAS: 542-75-6
ONU: 2047
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03101
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité