Closed dome tanks
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2650-0020 2650-0030 2650-0055 2650-0100
NALG2650-0020EA 1160 EUR InStock
NALG2650-0020 NALG2650-0030 NALG2650-0055 NALG2650-0100
Closed dome tanks
Récipients Récipients cylindriques
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité