1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM19380.1EA 911 EUR InStock
PROOCILDLM19380.1
1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
1,3-Dichloropropene-[D₄]
Formule: C₃D₄Cl₂
Numéro CAS: 202656-23-3
ONU: 2047
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité