1-Éthoxypropène mélange cis- et trans 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
410370250 410370100 410371000
ACRO410370250EA 95.7 EUR InStock
ACRO410370250 ACRO410370100 ACRO410371000
1-Éthoxypropène mélange cis- et trans 98%
1-Éthoxypropène
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 55…65 °C (1013 hPa)
Densité: 0.778 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015184
Numéro CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité