2-Méthyl-2-pentenal 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 44.8 EUR InStock
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Méthyl-2-pentenal 97%
2-Méthyl-2-pentenal
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C (760 mmHg)
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006978
Numéro CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
ONU: 1988
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité