2-Méthyl-2-pentenal ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpent-2-enal
A15729.14 A15729.22 A15729.36
A15729.14EA 45.9 EUR InStock
A15729.14 A15729.22 A15729.36
2-Méthyl-2-pentenal ≥97%
2-Méthyl-2-pentenal
Purity: 97% CAS No.: 623-36-9 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4495 Odour: Pleasant Melting Point: -90° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 506124 UN No.: 1988 MDL No.: MFCD00006978
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 31 °C (87 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006978
Numéro CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
ONU: 1988
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité