L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Préfiltres en microfibres de verre
Fournisseur: Corning
431410 431411 431412 431413
734-2297EA 83.12 EUR InStock
734-2297 734-2298 734-2299 734-2300
Préfiltres en microfibres de verre
Filtres Filtres de fibres de verre
Glass fiber filters are used a depth filter for prefiltration of solutions.
They have very high particle loading capacity and are ideal for prefiltering dirty solutions and difficult to filter biological fluids such as sera.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité