Flacons d'échantillonnage à col étroit, avec bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS2085-0004 DS2085-0032
331-4223EA 135 EUR InStock
331-4223 331-4226
Flacons d'échantillonnage à col étroit, avec bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, amber with amber PP screw cap.
  • Reduce UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Lightweight
  • Good chemical and temperature resistance
Conduct light-duty, general purpose applications where a heavier bottle is not required with these bottles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité