Centrifuge tube filters, Costar® Spin-X®
Fournisseur: Corning
8160 8161 8162 8163 8169 8170 9301
525-0017EA 304.15 EUR InStock
525-0017 525-0018 525-0019 525-0020 525-3415 525-3416 612-5201
Centrifuge tube filters, Costar® Spin-X®
Filtres Filtres pour centrifugation
Spin-X® centrifuge tube filters use centrifugation to remove bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels.
  • Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding
  • Sterile and nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Maximum relative centrifugal force is 16000×g
Units consist of a membrane-containing insert and a polypropylene centrifuge tube. Choose the cellulose acetate membrane insert for aqueous solutions or the nylon membrane insert for HPLC applications. Both membranes are available in 0,22 and 0,45 µm pore sizes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité